Merck
1329006
USP
Hydroxyprogesteroncaproat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
17α-Hydroxyprogesteronhexanoat, 17α-Hydroxyprogesteroncaproat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H40O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.60
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
hydroxyprogesterone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(=O)CCCCC)C(C)=O
InChI
1S/C27H40O4/c1-5-6-7-8-24(30)31-27(18(2)28)16-13-23-21-10-9-19-17-20(29)11-14-25(19,3)22(21)12-15-26(23,27)4/h17,21-23H,5-16H2,1-4H3/t21-,22+,23+,25+,26+,27+/m1/s1
InChI key
DOMWKUIIPQCAJU-LJHIYBGHSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Der USP-Referenzstandard Hydroxyprogesteroncaproat ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Hydroxyprogesteroncaproat-Injektion
Biochem/physiol Actions
Es kann Frühgeburten bei Müttern mit einer Vorgeschichte von Frühgeburten signifikant verringern, ohne erkennbare Nachteile für das Neugeborene.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxyprogesteroncaproat
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)