Merck
94050
Supelco
Mikropartikel auf Melaminharzbasis, FITC-markiert
analytical standard, size: 10 μm
Synonym(e):
Melamin-Formaldehydharz
Größe auswählen
10 ML
CHF 574.00
CHF 574.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 574.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 574.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
particles
Konzentration
2.5% (solids)
Partikelgröße
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
Fluoreszenz
λex 490 nm; λem 525 nm
Format
neat
Hinweis zur Analyse
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enhanced DAF in breaking up oil-in-water emulsions
Karhu.M, et al.
Separation and Purification Technology, 122, 231-241 (2014)
Liisa M Hirvonen et al.
Journal of biophotonics, 13(2), e201960099-e201960099 (2019-10-30)
We report on wide-field time-correlated single photon counting (TCSPC)-based fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) with lightsheet illumination. A pulsed diode laser is used for excitation, and a crossed delay line anode image intensifier, effectively a single-photon sensitive camera, is used