Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
Analysis Note
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt. Sie sind den individuellen Zertifikaten zu entnehmen.
Extinktionsmaximum: 633 nm
Emissionsmaximum: 672 nm
Extinktionsmaximum: 633 nm
Emissionsmaximum: 672 nm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mikropartikel auf Melaminharzbasis, Carboxylat-modifiziert, Nilblau-markiert
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?