93883
Echtgelb AB
analytical standard
Synonym(e):
4-Amino-1,1′-azobenzol-3,4′-disulfonsäure Natriumsalz, Säuregelb 9
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
InChI
1S/C12H11N3O6S2.2Na/c13-11-6-3-9(7-12(11)23(19,20)21)15-14-8-1-4-10(5-2-8)22(16,17)18;;/h1-7H,13H2,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
FPVGTPBMTFTMRT-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Drinks and candies using reversed-phase high-performance liquid chromatography with photodiode array detection.[2]
- Commercial products such as sports drinks and bakery ink formulations using high-performance thin layer chromatography.[1]
Verpackung
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)