Wichtige Dokumente
93555
Tropolon
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
2-Hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
crystals
bp
80-84 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C (lit.)
50-52 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC=CC=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)