93321
TRIS Glycin-Puffer -Lösung
BioUltra, 10× concentrate
Synonym(e):
Blotting-Puffer -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Form
liquid
Qualität
10× concentrate
Zusammensetzung
glycine, 1.92 M
TRIS, 0.25 M
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
proteases, none detected
Glührückstand
≤0.2%
pH-Wert
8.5-8.7
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
neat
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
Anwendung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?