92491
4-Methoxyphenylessigsäure
analytical standard
Synonym(e):
Homoanissäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
bp
140 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
84-86 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
379.4 °F
Flammpunkt (°C)
193 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)