91661
Tridodecylmethylammoniumchlorid
Selectophore™
Synonym(e):
Methyltridodecylammoniumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for ion-selective electrodes
Qualitätsniveau
Beschreibung
cationic
Produktlinie
Selectophore™
Assay
≥97.0% (TLC)
Form
crystals
Mol-Gew.
572.47 g/mol
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38(4,36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-37H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
SBHRWOBHKASWGU-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?