Wichtige Dokumente
91502
Buprofezin-(isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Buprofezin-d6
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
104-108 °C
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?