Merck
488569
Sigma-Aldrich
Chlorpyrifos-(diethyl-d10)
99 atom % D, 97% (CP)
Größe auswählen
100 MG
CHF 2’770.00
CHF 2’770.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 2’770.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9HD10Cl3NO3PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
77101502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 2’770.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
38-39 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Massenverschiebung
M+10
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChIKey
SBPBAQFWLVIOKP-MWUKXHIBSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)