Merck
90054
Supelco
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-1 und N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-4
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Synonym(e):
C3 und C4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17N7O12S2
Molekulargewicht:
491.41
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Format
multi-component solution
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Hinweis zur Analyse
20 μg/g in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)