Wichtige Dokumente
89762
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
≥98.0% (T), ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.9 (vs air)
Assay
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (T)
Form
solid
Verunreinigungen
8-12% water
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C
103-106 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES String
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChIKey
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)