Merck
87983
Supelco
Tetraoctylammoniumnitrat
Selectophore, ≥99.0%
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)6CH2]4N(NO3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
528.89
Beilstein:
7108220
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
Qualität
for ion-selective electrodes
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore
Assay
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.05% halides (as bromide)
mp (Schmelzpunkt)
112-114 °C
SMILES String
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.NO3/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3)4/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
MJHKPBXGJMKYAY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tetraoctylammoniumnitrat (TOAN) ist ein Ionophor oder Erkennungselement, das meist in potentiometrischen Sensoren verwendet wird.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Portal für Sensoranwendungen
Anwendung
TOAN wurde als Erkennungselement bei der Formulierung einer potentiometrischen Membran eingesetzt, um ein elektronisches Zungensystem zur Überwachung von Stickstoffspezies in Wasserproben zu entwickeln.
Verpackung
Bodenlose Glasflasche Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Anna González-Bellavista et al.
Analytica chimica acta, 577(1), 85-90 (2007-08-29)
To date, poly(vinyl chloride) (PVC) is the most used polymer in the design of ion selective electrode (ISE) membranes. This paper is focused on the use of sulfonated poly(ether ether ketone) (SPEEK) as an alternative material to PVC for the
Development and application of an electronic tongue for detection and monitoring of nitrate, nitrite and ammonium levels in waters.
Nu?ez, L., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 110, 273-279 (2013)
Antonio Calvo-López et al.
Analytica chimica acta, 995, 77-84 (2017-11-12)
The construction and evaluation of a Cyclic Olefin Copolymer (COC)-based continuous flow potentiometric microanalyzer to simultaneously monitor potassium, chloride and nitrate ions in samples from an on-board water recycling process expected to be installed in future manned space missions is