Merck
84380-M
Sigma-Aldrich
Salpetersäure
puriss. p.a., ≥65% (T)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
38060304
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥65% (T)
Form
liquid
Glührückstand
≤0.0005% (as SO4)
pH-Wert
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
Dichte
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
Kationenspuren
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Hg: ≤0.01 mg/kg
K: ≤0.05 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Salpetersäure (HNO3) ist eine starke hochkorrosive Mineralsäure. In HNO3 weist das Stickstoffelement +5 Oxidationsstufen auf. 10 % (v/v) Salpetersäurelösung wird zur Reinigung von Laborgeräten aus Glas eingesetzt. Die Reaktionen von HNO3 mit verschiedenen authentischen und synthetischen Mineralstaub-/Mineraloxidoberflächen wurden mit Hilfe eines Niederdruck-Knudsenreaktors bei 298 K untersucht.
Anwendung
Salpetersäure (HNO3) kann in folgenden Studien verwendet werden:
  • Oxidation von mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen (MWCNTs).
  • Entfernung des Übergangsmetallkatalysators von einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen (SWNTs) bei der Aufreinigung von SWNTs.
  • Bestimmung von Blei- und Cadmiumspuren in wässrigem Medium mittels Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie.
  • Zubereitung von Bleidioxid (PbO2).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eduardo Carasek et al.
Talanta, 56(1), 185-191 (2008-10-31)
The need for highly reliable methods for the determination of trace elements has been recognised in analytical chemistry and environmental science. A method for the trace analysis of Pb and Cd in natural waters is described. In a preconcentration step