1.01799
Nitric acid
69%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Salpetersäure -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Salpetersäure 69 %, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
9.4 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Form
liquid
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
bp
122 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-41 °C
Dichte
1.41 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.