Merck
84100
Millipore
Saccharose
Sucrose
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
Synonym(e):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl-β-D-fructofuranosid, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid, D-Sucrose, Zucker
Größe auswählen
250 G
CHF 31.50
1 KG
CHF 77.60
5 KG
CHF 297.00
CHF 31.50
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 31.50
1 KG
CHF 77.60
5 KG
CHF 297.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
Beilstein:
90825
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.85
CHF 31.50
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D 66.3 to 66.8°, c = 26% in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 1 kg
pkg of 250 g
pkg of 5 kg
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Verunreinigungen
≤0.0008 meq/g free acid
≤0.005% water insoluble matter
≤0.05% invert sugar
≤5 mg/kg heavy metals (as Pb)
Glührückstand
≤0.01% (as SO4)
Verlust
≤0.03% loss on drying, 105 °C
pH-Wert
7.0 (20 °C, 100 g/L in water)
mp (Schmelzpunkt)
185-187 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Anwendung(en)
microbiology
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChIKey
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Saccharose kann als Kohlenstoffquelle in mikrobiellen Nährmedien verwendet werden. Sie dient Bakterien als Energie- und Kohlenstoffquelle und regt ihr Wachstum an. Sie wird zur Herstellung verschiedener Arten von Nährmedien zur Isolierung und Kultivierung unterschiedlicher Bakterien, Pilze und Hefen verwendet. Saccharose kommt in der Regel in Medien zur Identifizierung und Differenzierung verschiedener Bakterien zum Einsatz, die auf Saccharose-haltigen Nährböden wachsen. Chromogene Agar-Medien wie MacConkey-Nährböden mit Saccharose werden ebenfalls häufig zur Identifizierung von Bakterienstämmen verwendet. Saccharose kann auch in speziellen Nährmedien für die Isolierung und Kultivierung bestimmter Organismen wie Milchsäurebakterien genutzt werden, die häufig in der Lebensmittelindustrie vorkommen. Zusätzlich kann Saccharose in Medienformulierungen als Differenzierungsreagenz verwendet werden, zum Beispiel als Dreizucker-Eisen-Agar (TSI-Agar), mit dem verschiedene Enterobacteriaceae-Stämme anhand ihrer Fähigkeit zur Fermentierung unterschiedlicher Zuckertypen differenziert werden können.
Anwendung
Saccharose ist ein häufiger Bestandteil vieler mikrobieller Nährmedien zum Kultivieren und Identifizieren von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen aus verschiedenen pharmazeutischen, Umwelt-, Lebensmittel- und Getränkeproben.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Can sonication enhance release from liquid-core capsules
3 with a hydrogel membrane?
Liguo Zhang
Journal of Colloid and Interface Science (2011)
Quantitative 1H NMR with external standards: use in preparation of calibration solutions for algal toxins and other natural products.
Burton IW, Quilliam MA, Walter JA.
Analytical Chemistry, 77(10), 3123-3131 (2005)
D. H. Lewis
Storage Carbohydrates in Vascular Plants: Distribution, Physiology and Metabolism, 53 -53 (1984)
Denise Harrison et al.
Pediatrics, 130(5), 918-925 (2012-10-10)
The use of oral sucrose has been the most extensively studied pain intervention in newborn care to date. More than 150 published studies relating to sweet-taste-induced calming and analgesia in human infants have been identified, of which 100 (65%) include
Rafaela Ribeiro Reis et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 221-222, 59-68 (2014-03-25)
Drought is one of the most challenging agricultural issues limiting sustainable sugarcane production and, in some cases, yield losses caused by drought are nearly 50%. DREB proteins play vital regulatory roles in abiotic stress responses in plants. The transcription factor
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review