Merck
83650
Millipore
L-Rhamnose Monohydrat
≥99.0%, suitable for microbiology,
Naturally occurring deoxy sugar that is found primarily in plants and some bacteria
Synonym(e):
6-Desoxy-L-mannosemonohydrat, L(+)Rhamnopyranose, 6-Deoxy-L-mannose, L(+)-Rhamnopyranose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O5 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
3912643
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.85
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +8±0.5°, 2 hr, c = 5% in H2O
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
mp (Schmelzpunkt)
90-95 °C
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChIKey
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rhamnose ist ein Desoxyzucker und erhielt seinen Namen von der Pflanze Kreuzdorn (Latein: Rhamnus), aus der sie isoliert wurde. Die L-Rhamnose ist die natürlich überwiegende Zuckerform. In der Natur kommt Rhamnose neben Kreuzdorn auch in Rhus vernix, Pflanzen der Gattung Uncaria und in Mikroalgen der Klasse Bacillariophyceae (Kieselalgen) vor. In der Natur liegt Rhamnose oft an andere Zucker gebunden vor. Sie ist eine häufige Komponente von Glycosiden aus vielen Pflanzen und kommt im Peptidoglykan der Zellwand von säurefesten Bakterien der Gattung Mycobacterium vor.
Rhamnose kann auch von verschiedenen Mikroorganismen wie E. coli, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella sowie einigen Spezies von Salmonella fermentiert werden. Die Säureproduktion von Rhamnose ist ein charakteristischer Phänotyp von Listeria monocytogenes. Daher kann Rhamnose für die Differenzierung und Identifizierung von Bakterien verwendet werden. Sie wird in Medien wie Rhamnosebouillon oder Phenolrot-Rhamnosebouillon eingesetzt.
Anwendung
L-Rhamnosemonohydrat wird in vielen Medienformulierungen wie Rhamnosebouillon oder Phenolrot-Rhamnosebouillon eingesetzt, um die Differenzierung von Bakterien zwischen denen, die Zucker fermentieren, und denen, die dies nicht tun, zu ermöglichen.
Das Wissen über die Rhamnose-haltigen Polysaccharide in den Zellwänden von bestimmten Bakterien ermöglicht uns die Identifizierung von biosynthetischen Signalwegen, die als potenzielle Ziele für die antibakterielle Behandlung verwendet werden können.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pooja Flora et al.
Cell reports, 25(13), 3828-3843 (2018-12-28)
Maternal mRNAs synthesized during oogenesis initiate the development of future generations. Some maternal mRNAs are either somatic or germline determinants and must be translationally repressed until embryogenesis. However, the translational repressors themselves are temporally regulated. We used polar granule component
Ivana R Sequeira et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 41(2), 107-117 (2013-09-17)
The effects of inflammatory changes on the absorption of different-sized probes and their permeability ratios are poorly understood. The aim of the present study was to determine the effects of a pharmacological agent on the permeability of the gut mucosa
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.