81440
Polyvinylpyrrolidon
K 90
Synonym(e):
PVP, Polyvidon, Povidon
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals (or flakes)
SMILES String
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChIKey
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Polyvinylpyrrolidon (PVP), auch bekannt unter der Bezeichnung K90, ist ein wasserlöslicher Polymer mit guter Biostabilität. Es ist chemisch stabil, besitzt eine geringe Toxizität und ist biokompatibel. Daher eignet es sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie Kosmetika, Tissue Engineering und Biomedizintechnik.
Sonstige Hinweise
Polyvinylpyrrolidon ist eine Komponente der Denhardt-Lösung und ist in einer Konzentration von 1% (G/V) in der Standard 50X Stammlösung enthalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A high flux ultrafiltration membrane spun from PSU/PVP (K90)/DMF/1, 2-propanediol
Journal of Membrane Science , 211(1), 139-147 (2003)
Development of poly (l-lactic acid) hollow fiber membranes for artificial vasculature in tissue engineering scaffolds
Journal of Membrane Science , 371(1-2), 117-126 (2011)
Mass and controlled fabrication of aligned PVP fibers for matrix type antibiotic drug delivery systems
Chemical Engineering Journal, 307, 661-669 (2017)
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 294(5), E853-E860 (2008-03-13)
Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are widely prescribed for patients with comorbid diabetes and depression. Clinical case studies in diabetic patients, however, suggest that SSRI therapy may exacerbate hypoglycemia. We hypothesized that SSRIs might increase the risk of hypoglycemia by
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 48(4-5), 775-780 (2013-01-29)
The objective of this study was to investigate if the increase in apparent solubility induced by liposomalization or micellization of the poorly soluble drug hydrocortisone (HC) would lead to an enhancement of its permeability through biological membranes. For this purpose