Wichtige Dokumente
80828
Dimethylpropiothetin -hydrochlorid
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
DMSP, Dimethyl-3-propiothetin-chlorid, Dimethylsulfoniopropionat -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥96.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤5.0% water
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S+](CCC(=O)[O-])(C)C.Cl
InChI
1S/C5H10O2S.ClH/c1-8(2)4-3-5(6)7;/h3-4H2,1-2H3;1H
InChIKey
RRUMKKGRKSSZKY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?