793558
Natriumiodid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Dampfdichte
>1 (vs air)
Produktlinie
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Assay
≥99%
Form
powder
Verunreinigungen
≤1.0% water
pH-Wert
6-9 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
661 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.