Wichtige Dokumente
76954
Natrium-1-pentansulfonat -Lösung
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, concentrate, ampule
Synonym(e):
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Form
solution
Qualität
LiChropur™
ampule
Verpackung
ampule of 25 mL
Methode(n)
HPLC: suitable
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 0.06
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 500 nm Amax: 0.01
Eignung
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES String
[Na].CCCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChIKey
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)