1.18306
Heptan-1-sulfonsäure Natriumsalz
for ion pair chromatography LiChropur™
Synonym(e):
Heptan-1-sulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (acidimetric)
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
Durchlässigkeit
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH-Wert
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Schüttdichte
391 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2