Merck
75360
Sigma-Aldrich
Tropaeolin 000 Nr. 1
for microscopy (Hist.), indicator (pH 7.6-8.9)
Synonym(e):
α-Naphtholorange, 4-Hydroxy-naphthalin-1-azo-4′-benzolsulfonsäure Natriumsalz, Orange I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H11N2NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.32
Farbindexnummer:
14600
Beilstein:
3826844
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
MA.02
Qualität
for microscopy (Hist.)
indicator (pH 7.6-8.9)
Qualitätsniveau
Form
crystals
Methode(n)
titration: suitable
Eignung
suitable for microscopy
SMILES String
[Na+].Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c3ccccc13
InChI
1S/C16H12N2O4S.Na/c19-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)23(20,21)22;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
InChIKey
AZLXCBPKSXFMET-ZAGWXBKKSA-M
Sonstige Hinweise
Färbung von Proteinen
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
I. Kalousek et al.
The International Journal of Biochemistry, 16, 121-121 (1984)