44565
Tropaeolin O Natriumsalz
indicator
Synonym(e):
p-Benzolsulfonsäureazoresorcin Natriumsalz, Chrysoin, Resorcingelb, Säureorange 6
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
indicator
Zusammensetzung
sulfated ash, 40-60%
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
Verlust
≤13.0% loss on drying
pH-Wert
11-13
λmax
488-492 nm in 0.1 M NaOH
≥500 at 1% in 0.1 M NaOH (1 cm)
SMILES String
[Na+].Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O5S.Na/c15-9-3-6-11(12(16)7-9)14-13-8-1-4-10(5-2-8)20(17,18)19;/h1-7,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/b14-13+;
InChIKey
COEZWFYORILMOM-IERUDJENSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)