75012
3-Propylidenphthalid
mixture of isomers, analytical standard
Synonym(e):
3-Propyliden-1(3H)-isobenzofuranon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (sum of isomers, GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.579-1.590
n20/D 1.586 (lit.)
bp
170 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5 °C (lit.)
Dichte
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-5-10-8-6-3-4-7-9(8)11(12)13-10/h3-7H,2H2,1H3/b10-5-
InChIKey
NGSZDVVHIGAMOJ-YHYXMXQVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?