Wichtige Dokumente
217077
6-Hydroxy-1,3-benzoxathiol-2-on
≥98%
Synonym(e):
Tioxolon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
158-160 °C (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
isopropanol: soluble
propylene glycol: soluble
toluene: soluble
water: insoluble
SMILES String
Oc1ccc2SC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H4O3S/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3,8H
InChIKey
SLYPOVJCSQHITR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?