Merck
72014
Supelco
Natrium-Tetrakis(4-fluorphenyl)borat Dihydrat
Selectophore, ≥97.0%
Synonym(e):
Cesibor, Tetrakis(4-fluorphenyl)bor
Größe auswählen
500 MG
CHF 324.00
CHF 324.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 324.00
About This Item
Lineare Formel:
(FC6H4)4BNa·2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.21
Beilstein:
4285808
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
CHF 324.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
for ion-selective electrodes
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore
Assay
≥97.0% (NT)
≥97.0%
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.[Na+].Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C24H16BF4.Na.2H2O/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;;;/h1-16H;;2*1H2/q-1;+1;;
InChIKey
MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natrium-tetrakis(4-fluorphenyl)borat-Dihydrat ist ein Natriumsalzderivat von Tetraphenylborat (TPB).[1]
Weitere Informationen finden Sie in unserem Portal für Sensoranwendungen.
Anwendung
Das anionische Additiv Natrium-tetrakis(4-fluorphenyl)borat-Dihydrat wurde für die Messung von Ammonium- und Blutharnstoffwerten (BUN) mittels potentiometrischer Sensoren verwendet.[2]
Verpackung
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Additive-salt effect on low detection limit and slope sensitivity in response of potassium-and sodium-selective neutral carrier based electrodes and their liquid-membrane based ion-sensitive field-effect transistor.
Wakida, Shin-ichi, et al.
Analytical Sciences, 15.1, 47-51 (1999)
Healthcare chip based on integrated electrochemical sensors used for clinical diagnostics of BUN.
Chang, Chia-Hsien, et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 45.5R, 4241-4241 (2006)