Merck
61020BC
Millipore
Assurance® GDS Top STEC Wash Solution PCR Reagent
For use with Assurance® GDS Top STEC
Synonym(e):
Wash solution for PCR Sample Prep
Größe auswählen
4 X 250 ML
CHF 137.00
CHF 137.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 X 250 ML
CHF 137.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106306
NACRES:
NA.85
CHF 137.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
GDS Top STEC Wash Solution Kit, BioControl, For use with GDS Top STEC
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
6‑12 mo.
Verpackung
bottle of 4 × 250 mL each
Hersteller/Markenname
BioControl Systems 61020-100
Lagerbedingungen
(No metal containers.
Tightly closed.)
Methode(n)
PCR: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
pathogen testing
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Escherichia coli (shiga toxigenic)
Allgemeine Beschreibung
GDS Top STEC Wash Solution Kit is recommended to use with Assurance® GDS Top STEC kits. Assurance® GDS Top STEC assays are automated nucleic acid amplification systems for the detection of Shiga toxigenic E. coli.
Anwendung
GDS Top STEC Wash Solution Kit is used during the sample preparation for detection of Shiga toxigenic E. coli in foods and ingredients using the Assurance® GDS Top STEC assays.
Komponenten
Four bottles, 250 mL each
Kompatibilität
BioControl GDS
Testmethode
PCR
Rechtliche Hinweise
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)