Merck
60360
Sigma-Aldrich
Kaliumphthalat, einbasisch
puriss. p.a., ≥99.5% (T)
Synonym(e):
KHP, Kaliumbiphthalat, Kaliumhydrogenphthalat, Phthalsäure Kaliumsalz
About This Item
Lineare Formel:
HOOCC6H4COOK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.22
Beilstein:
3637128
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.5% (T)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (T)
Form
solid
pH-Wert
4
mp (Schmelzpunkt)
295-300 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kaliumphthalat monobasisch (KHP) ist das Monokaliumsalz der Phthalsäure. Es wurde als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) gemäß der Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 und ISO-Leitfaden 34 vorgeschlagen. Seine Spektralverschiebung, Vielseitigkeit, Löslichkeit und Relaxationszeiten in verschiedenen Lösungsmitteln wurden beschrieben.[1]
Anwendung
Kaliumphthalat monobasisch kann als Primärstandard bei acidimetrischer Titration[2] und auch zur Herstellung einer Kaliumphthalatpufferlösung zur pH-Kalibrierung verwendet werden.[3][4]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Determination of standard pH values for potassium hydrogen phthalate reference buffer solutions in 10, 20, 50, 64 and 84.2 wt per cent methanol/water mixed solvents at temperatures from 283.15 to 313.15 K.
Mussini T, et al.
Electrochimica Acta, 28(11), 1593-1598 (1983)
2, 4, 6-Trinitrobenzoic acid as a primary standerd in acidimetry.
Smith GF and Wilkins DH.
Analytica Chimica Acta, 8, 209-216 (1953)
J M Padró et al.
Talanta, 107, 95-102 (2013-04-20)
Dispersive ionic liquid-liquid microextraction combined with liquid chromatography and UV detection was used for the determination of two antichagasic drugs in human plasma: nifurtimox and benznidazole. The effects of experimental parameters on extraction efficiency-the type and volume of ionic liquid
Maria Cristina Fossi et al.
Marine pollution bulletin, 64(11), 2374-2379 (2012-09-12)
Baleen whales are potentially exposed to micro-litter ingestion as a result of their filter-feeding activity. However, the impacts of microplastics on baleen whales are largely unknown. In this case study of the Mediterranean fin whale (Balaenoptera physalus), we explore the
Juanjuan Feng et al.
Journal of chromatography. A, 1268, 16-21 (2012-11-07)
Because of the occurrence of ion exchange between high-ionic-strength solution and anions of polymeric ionic liquids (PILs), PILs based solid-phase microextraction (SPME) fibers were rarely used in direct immersion mode to high-salt-added samples. In this work, a novel double-confined PIL