Wichtige Dokumente
56619
Bacopasid I
analytical standard
Synonym(e):
Pseudojujubogenin-3-O-[α-L-arabinofuranosyl-(1→2)-[6-O-sulfo-β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-α-L-arabinopyranosid]
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C46H74O20S/c1-21(2)14-22-16-59-46-19-45(20-60-46)23(37(46)44(22,7)54)8-9-28-42(5)12-11-29(41(3,4)27(42)10-13-43(28,45)6)64-40-36(66-38-33(52)30(49)25(15-47)62-38)35(24(48)17-58-40)65-39-34(53)32(51)31(50)26(63-39)18-61-67(55,56)57/h14,22-40,47-54H,8-13,15-20H2,1-7H3,(H,55,56,57)/t22-,23-,24+,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34-,35+,36-,37+,38+,39+,40+,42+,43-,44+,45+,46?/m1/s1
InChIKey
SKFWOYHZBNAJGA-VLNRPALJSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)