This product may be stored at room temperature.
Wichtige Dokumente
55901
Ecamsul
analytical standard
Synonym(e):
3,3′-(1,4-Phenylendimethylidyn)-bis-[7,7-dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptan-1-methansulfonsäure], Terephthalyliden-3,3′-dicamphor-10,10′-disulfonsäure
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (T)
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
sulfur content, 11.40%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC1(C)C2CCC1(CS(O)(=O)=O)C(=O)\C2=C/c3ccc(cc3)\C=C4\C5CCC(CS(O)(=O)=O)(C4=O)C5(C)C
InChI
1S/C28H34O8S2/c1-25(2)21-9-11-27(25,15-37(31,32)33)23(29)19(21)13-17-5-7-18(8-6-17)14-20-22-10-12-28(24(20)30,26(22,3)4)16-38(34,35)36/h5-8,13-14,21-22H,9-12,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33)(H,34,35,36)/b19-13-,20-14+
InChIKey
HEAHZSUCFKFERC-LRVMPXQBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
which tempreture should we keep the powder.?