Merck
55578
Supelco
4-Hydroxyisovaleriansäure Natriumsalz Hydrat
analytical standard
Synonym(e):
3-Methyl-γ-hydroxybuttersäure Natriumsalz Hydrat, 4-Hydroxy-3-methylbuttersäure Natriumsalz Hydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O3 · xNa+ · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.13 (anhydrous free acid basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
80.0-105.0% (free acid, anhydrous, NT)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤25% water
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CC(C)CO)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)2-5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChIKey
ZGYGEPZZMAXSKH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)