Wichtige Dokumente
8.41554
Sigma-Aldrich
Benzotrifluoride
for synthesis
Synonym(e):
Benzotrifluoride
Größe auswählen
100 ML
CHF 49.90
CHF 49.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 49.90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
202-635-0
NACRES:
NA.22
bp:
100-103 °C/1013 hPa
CHF 49.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
53 hPa ( 25 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
650 °C
Wirksamkeit
15000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
1.4-9.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
100-103 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-29 °C
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Löslichkeit
0.45 g/L (Hydrolysis)
Dichte
1.197 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.186 - 1.190
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup