Wichtige Dokumente
54750
Methyl-4-hydroxybenzoat
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
p-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methylparaben, NIPAGIN
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss.
Assay
≥99.0% (GC)
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
mp (Schmelzpunkt)
125-128 °C (lit.)
125-128 °C
SMILES String
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChIKey
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208)
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
334.4 °F
Flammpunkt (°C)
168 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?