Merck
1.07428
SAFC
Propyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Propyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz, 4-Hydroxybenzoesäurepropylester Natriumsalz, Propylparaben Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
252-488-1
Agentur
BP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
pH-Wert
9.5-10.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
302 °C
Dichte
1.24 g/cm3 at 25 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
InChIKey
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Propyl-4-hydroxybenzoat hat antimikrobielle Eigenschaften und wird in pharmazeutischen Formulierungen und in der Kosmetik als Konservierungsmittel genutzt. Es kann mit anderen Parabenen wie Methyl-4-hydroxybenzoat oder Ethyl-4-hydroxybenzoat kombiniert werden. Das Natriumsalz bietet eine bessere Wasserlöslichkeit als Standard- Propyl-4-hydroxybenzoat.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.