Merck
54300
Sigma-Aldrich
Kieselgel-Rubin-Trockenbeutel
with indicator function, 4 TE, bag with ~120 g, crystalline
Synonym(e):
Trockenbeutel mit Silicagel Rubin
About This Item
UNSPSC-Code:
11101527
Form
crystalline
Qualität
4 TE
bag with ~120 g
with indicator function
Hersteller/Markenname
Zeochem AG
Partikelgröße
1.0-3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
aktiv: rot; inaktiv: gelb; Regenerierung bei max. 80°C
Sonstige Hinweise
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)