Wichtige Dokumente
51465
Harnstoff
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Ureum, Carbamid, Carbonyldiamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Assay
98.5-101.5% (Dried Substance)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C (completely)
Dichte
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)