50271
L-Isoleucin-hydrochlorid -Lösung
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
liquid
chemische Klasse(n) des Analyten
amino acids, peptides, proteins
Konzentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
colorless
Anwendung(en)
food and beverages
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9);1H/t4-,5-;/m0./s1
InChIKey
GBKVTQSWZCBVSL-FHAQVOQBSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?