Wichtige Dokumente
49431
Dichloressigsäure -Lösung
suitable for DNA synthesis, 3% in methylene chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
3% in methylene chloride
Methode(n)
DNA synthesis: suitable
Verunreinigungen
≤0.01% water
Dichte
1.335 g/mL at 20 °C
SMILES String
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChIKey
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ALDH1A1(216) , PDK1(5163)
rat ... Pdk1(116551)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Das Reagenz ist geeignet zum Gebrauch an Milligen 7500 Synthesizern oder als eine weniger saure Alternative zur Trichloressigsäure.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)