Merck
462675
Sigma-Aldrich
Zinn(II)-methansulfonat -Lösung
50 wt. % in H2O
Synonym(e):
Stannous methanesulfonate, Stannous methylsulfonate
Größe auswählen
250 ML
CHF 65.90
CHF 65.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 65.90
About This Item
Lineare Formel:
(CH3SO3)2Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 65.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
core: tin
reagent type: catalyst
Qualitätsniveau
Konzentration
50 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.444
mp (Schmelzpunkt)
−27 °C
Dichte
1.55 g/mL at 25 °C
SMILES String
[SnH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Sn/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
InChIKey
JALQQBGHJJURDQ-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
Contains methanesulfonic acid
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)