Wichtige Dokumente
45709
2,4,5-T-2-ethylhexylester
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(2,4,5-Trichlorphenoxy)-essigsäure-ethylhexylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C16H21Cl3O3/c1-3-5-6-11(4-2)9-22-16(20)10-21-15-8-13(18)12(17)7-14(15)19/h7-8,11H,3-6,9-10H2,1-2H3
InChIKey
MNELUOHPQMJXGU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)