Wichtige Dokumente
45625
Pindon
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-Pivaloyl-1,3-indandion, 1,3-Dioxo-2-pivaloyl-hydrinden, 2-Trimethylacetyl-1,3-indandion, Pindon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)C1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-14(2,3)13(17)10-11(15)8-6-4-5-7-9(8)12(10)16/h4-7,10H,1-3H3
InChIKey
RZKYEQDPDZUERB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)