Wichtige Dokumente
31644
Bromuconazol
PESTANAL®, analytical standard, mixture of diastereomers
Synonym(e):
1-[[4-Bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydro-2-furanyl]methyl]- 1H-1,2,4-triazole
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Beschreibung
mixture of diastereomers
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
Clc1ccc(c(Cl)c1)C2(CC(Br)CO2)Cn3cncn3
InChI
1S/C13H12BrCl2N3O/c14-9-4-13(20-5-9,6-19-8-17-7-18-19)11-2-1-10(15)3-12(11)16/h1-3,7-9H,4-6H2
InChIKey
HJJVPARKXDDIQD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- In food and water samples using liquid chromatography/time-of-flight mass spectrometry.[1]
- In orange juice using ultra high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC–MS/MS).[2]
- In fruit jams using micro flow liquid chromatography–tandem mass spectrometry (μLC–MS/MS).[3]
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)