Wichtige Dokumente
45451
Dinobuton
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)OC(C)C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O7/c1-5-9(4)11-6-10(15(18)19)7-12(16(20)21)13(11)23-14(17)22-8(2)3/h6-9H,5H2,1-4H3
InChIKey
HDWLUGYOLUHEMN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)