Wichtige Dokumente
32173
Ipronidazol
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1-Methyl-2-(1-methylethyl)-5-nitro-1H-imidazol, 2-Isopropyl-1-methyl-5-nitroimidazol, NSC 109212, Ro 07-1554
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1[n](c(nc1)C(C)C)C
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3
InChIKey
NTAFJUSDNOSFFY-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?