43999
5-Hydroxy-omeprazol
analytical standard
Synonym(e):
4-Methoxy-6-{[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-sulfinyl]-methyl}-5-methyl-3-pyridinmethanol, 5-Methoxy-2-{[(5-hydroxymethyl-4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)-methyl]-sulfinyl}-1H-benzimidazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=S(CC1=NC=C(CO)C(OC)=C1C)C2=NC3=CC(OC)=CC=C3N2
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-15(18-7-11(8-21)16(10)24-3)9-25(22)17-19-13-5-4-12(23-2)6-14(13)20-17/h4-7,21H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20)
InChIKey
CMZHQFXXAAIBKE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?