Wichtige Dokumente
43856
Alkalisches Peptonwasser (ISO)
suitable for microbiology
Synonym(e):
Peptonwasser, alkalisch (ISO)
About This Item
Empfohlene Produkte
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
sodium chloride, 30 g/L
pH-Endwert
8.6±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
microbiology
Eignung
nonselective for Vibrio spp.
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)