Wichtige Dokumente
42641
(Z)-3-Methyl-glutaconsäure
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
(2Z)-3-Methyl-2-pentendisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
147-151 °C
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C/C(CC(O)=O)=C/C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+
InChIKey
WKRBKYFIJPGYQC-DUXPYHPUSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)