Merck
409499
Sigma-Aldrich
1,4-Dibutoxynaphthalin-2,3-dicarbonsäuredinitril
99%
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3O]2C10H4(CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Assay
99%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
71-73 °C (lit.)
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL, clear, colorless to slightly brownish-yellow
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCOc1c(C#N)c(C#N)c(OCCCC)c2ccccc12
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-3-5-11-23-19-15-9-7-8-10-16(15)20(24-12-6-4-2)18(14-22)17(19)13-21/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChIKey
YXJSABMTZAXNKC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)