Merck
40568
Millipore
Bolton-Selektivzusatz
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.85
Agentur
according to ISO 10272-1:2017
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Campylobacter spp.
Allgemeine Beschreibung
Dieses Supplement wird für die selektive Anreicherung von Campylobacter Spezies aus Lebensmittelproben empfohlen, nach dem Protokoll des ISO Komitees unter den Spezifikationen in ISO 10272-1:2006 (E).
Anwendung
for the selective enrichment of Campylobacter species from foods
Komponenten
(pro Vial ausreichend für 500 ml Medium):
Cefoperazon 10 mg
Vancomycin 10 mg
Trimethoprim 10 mg
Amphotericin 5 mg
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.